Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ SUPER DUTY Erlenmeyer-kolv, vid hals, med förstärkt kant
Produktkod. 11870650 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11870650 250 mL Paket med 10
11860650 100 mL Paket med 10
13168076 500 mL Paket med 10
11639878 1000 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11870650 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 212273604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.00 SEK
    1191.80 SEK / Paket med 10
    Save 248.20 SEK
    17% Av
I lager
De DURAN™ SUPER DUTY-produkter kännetecknas av en högre mekanisk hållfasthet som uppnås genom att förstärka fälgen. Som ett resultat av denna modifiering förbättras slaghållfastheten och risken för oavsiktligt brott minskar avsevärt.
Livet kan vara tufft för laboratorieglas som bägare, flaskor och cylindrar. Grov hantering och laboratorieprocesser som automatiserad tvätt kan orsaka skador och brott. De DURAN™ SUPER DUTY-produkter är speciellt utvecklade för att bättre klara laboratorielivet. De DURAN™ SUPER DUTY-produkter kännetecknas av en högre mekanisk hållfasthet som uppnås genom att förstärka fälgen. Som ett resultat av denna modifiering förbättras slaghållfastheten och risken för oavsiktligt brott minskar avsevärt. De DURAN™ SUPER DUTY-produkter ökar säkerheten i laboratoriet och hjälper till att minimera risken för skador. Den längre förväntade livslängden för SUPER DUTY-produkterna gör att de är mer ekonomiska att använda på lång sikt.
  • Högre slaghållfasthet, mekanisk styrka och stabilitet uppnås genom förstärkt fälg
  • På grund av minskad risk för oavsiktligt brott minimeras risken för skador och användarens säkerhet ökar
  • Ekonomisk på grund av längre livslängd och enastående korrosionsskydd
  • Den breda halsen möjliggör enkel påfyllning och rengöring
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 85 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) För krävande applikationer; Uppvärmning; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Mätning av vätskemängder; Ansökan: För att undvika brott på grund av termisk stress rekommenderas enhetlig och långsam uppvärmning av SUPER DUTY-produkter
Antal per förpackning 10/Pk.