Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ 'T'-formade slanganslutningar
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Total längd (metrisk) | 115 mm |
| Förpackningsmängd | 1 förpackning |
| Form | T |
| Produkttyp | Slangkoppling |