Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ 'T'-formade slanganslutningar
Produktkod. 10559031
Change view
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
10559031 10 mm Varje
10048470 8 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10559031 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 01600510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.00 SEK
    63.55 SEK / Paket med 1
    Save 7.45 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 31-08-2026
Specifikationer
Diameter (metrisk) 10 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (3.3)
Total längd (metrisk) 115 mm
Förpackningsmängd 1 förpackning
Form T
Produkttyp Slangkoppling