Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Provrör, med pärlkant
Produktkod. 10252001 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 ml
5 ml
6 ml
8 ml
9 ml
16 ml
17 ml
21 ml
32 ml
34 ml
40 ml
55 ml
70 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10252001 6 ml Paket med 100
10653531 40 ml Paket med 100
10139970 8 ml Paket med 100
10343651 21 ml Paket med 100
10048190 16 ml Paket med 100
10088200 17 ml Paket med 100
10643531 34 ml Paket med 100
10120211 55 ml Paket med 50
10078260 70 ml Paket med 50
10272241 100 ml Paket med 50
10160111 32 ml Paket med 100
15679186 5 ml Paket med 100
10684091 4 ml Paket med 100
11660029 9 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 10252001 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 261300808
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provrör är universella cylindriska laboratorieglas med rund botten som används t.ex. för kemiska reaktioner, förbehandlingar eller för att lagra små mängder vätska.
Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete. Reaktionskontroller, testserier och preliminära prover utförs vanligtvis i provrör på grund av de små mängder ämne som avlägsnats.
  • Tjockväggig och därför mekaniskt mycket motståndskraftig
  • Finns med pärlkant eller rak fälg
  • Med rund botten
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 0,8 till 1,0 mm tjocklek
Kapacitet (metrisk) 6 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med Uppvärmning av små mängder; Förbehandlingar; Förvaring och transport av små mängder vätska
Kvantitet 100/Pk.
Kantad Beaded kant
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) 12 mm