Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Provrör, med pärlstav eller rak kant
Produktkod. 10393411 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 ml
4 ml
6 ml
8 ml
9 ml
16 ml
17 ml
21 ml
32 ml
34 ml
40 ml
55 ml
70 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 10393411
Brand: DWK Life Sciences 261312304
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provrör är universella cylindriska laboratorieglas med rund botten som används t.ex. för kemiska reaktioner, förbehandlingar eller för att lagra små mängder vätska.
Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete. Reaktionskontroller, testserier och preliminära prover utförs vanligtvis i provrör på grund av de små mängder ämne som avlägsnats.
  • Tjockväggig och därför mekaniskt mycket motståndskraftig
  • Finns med pärlkant eller rak fälg
  • Med rund botten
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 1,0 till 1,2 mm tjocklek
Kapacitet (metrisk) 32 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med Uppvärmning av små mängder; Förbehandlingar; Förvaring och transport av små mängder vätska
Kvantitet 100/Pk.
Kantad Rak fälg
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) 18 mm