Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Provrör, med pärlstav eller rak kant
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 ml
4 ml
6 ml
8 ml
9 ml
16 ml
17 ml
21 ml
32 ml
34 ml
40 ml
55 ml
70 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete. Reaktionskontroller, testserier och preliminära prover utförs vanligtvis i provrör på grund av de små mängder ämne som avlägsnats.
- Tjockväggig och därför mekaniskt mycket motståndskraftig
- Finns med pärlkant eller rak fälg
- Med rund botten
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 1,0 till 1,2 mm tjocklek |
| Kapacitet (metrisk) | 34 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med | Uppvärmning av små mängder; Förbehandlingar; Förvaring och transport av små mängder vätska |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Kantad | Rak fälg |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |