Beskrivning
Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete. Reaktionskontroller, testserier och preliminära prover utförs vanligtvis i provrör på grund av de små mängder ämne som avlägsnats.
- Tjockväggig och därför mekaniskt mycket motståndskraftig
- Finns med pärlkant eller rak fälg
- Med rund botten
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Conforms to USP <660>, EP 3.2.1, JP <7.01> |
| Färg | Clear |
| Beskrivning | 0,8 till 1,0 mm tjocklek |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Längd (metrisk) | 70 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Form | Cylindrical |
| Disponibel | Reusable |
| För användning med | Uppvärmning av små mängder; Förbehandlingar; Förvaring och transport av små mängder vätska |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Visa mer |