Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Provrör, med pärlstav eller rak kant
Produktkod. 11670029 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 ml
4 ml
6 ml
8 ml
9 ml
16 ml
17 ml
21 ml
32 ml
34 ml
40 ml
55 ml
70 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11670029 9 ml Paket med 100
10508121 6 ml Paket med 100
10612781 16 ml Paket med 100
10716811 21 ml Paket med 100
10393411 32 ml Paket med 100
10403161 40 ml Paket med 100
10577731 2 ml Paket med 100
10445411 4 ml Paket med 100
10211721 17 ml Paket med 100
10038170 55 ml Paket med 50
10100551 70 ml Paket med 50
10068180 100 ml Paket med 50
10538311 8 ml Paket med 100
10493151 34 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 11670029 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 261311205
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provrör är universella cylindriska laboratorieglas med rund botten som används t.ex. för kemiska reaktioner, förbehandlingar eller för att lagra små mängder vätska.
Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete. Reaktionskontroller, testserier och preliminära prover utförs vanligtvis i provrör på grund av de små mängder ämne som avlägsnats.
  • Tjockväggig och därför mekaniskt mycket motståndskraftig
  • Finns med pärlkant eller rak fälg
  • Med rund botten
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 0,8 till 1,0 mm tjocklek
Kapacitet (metrisk) 9 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med Uppvärmning av små mängder; Förbehandlingar; Förvaring och transport av små mängder vätska
Kvantitet 100/Pk.
Kantad Rak fälg
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) 13 mm