Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Provrörssprutor
Produktkod. 10772952
Change view
Kapacitet (metrisk):
12 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10772952 12 ml Varje
1 options
Produktkod. 10772952 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05471200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1111.94 SEK
    580.49 SEK / Paket med 1
    Save 531.45 SEK
    47% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 12 ml
Material Duran Glas
Kvantitet 1/Pk.
Typ Provrörsspruta
Inkluderar Provrör och spruthuvud, med klämma och gummibulb