Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Tre-halsade rundbottna reaktionsflaskor– Parallella sidohalsar inkluderar slipade koniska fogar. Överensstämmer med DIN 12392
Description
Reaktionsflaskor tillverkade av DURAN™ glas. Inkluderar två parallella sidohalsar utöver huvudhalsen, var och en med koniska slipade leder.
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12392 |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Hals stil | Tre hals |
| Standard konisk fog | NS 29/32 |
| Bottenform | Rund |
| Diameter (metrisk) Yttre | 85 mm |