Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Trevägskran, komplett med PTFE-nyckel, T-hål
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
T-ventiler är den vanligaste formen av 3-vägsventiler. De DURAN™ trevägsventilen erbjuder följande justeringsmöjligheter: 1. Anslutning av två olika tillbehör 2. Anslutning av alla 3 tillbehör 3. Stäng alla 3 tillbehör Den polerade versionen med PTFE-plugg tillåter fettfritt arbete.
- 3-vägsventil med PTFE ventilplugg
- PTFE gängad tappplugg med T-port
- Fettfritt arbete
- Trevägsventilen erbjuder följande inställningsmöjligheter: 1. Anslutning av två olika tillbehör 2. Anslutning av alla 3 tillbehör 3. Stäng alla 3 bilagor
- Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Pluggborrning | 2,0 mm |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3), PTFE, PTFE |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Stängningsstorlek | 14.5 NS |
| Bredd (metrisk) | 1.5 mm |
| Antal per förpackning | 5/Pk. |
| För användning med (applikation) | Installation i glasapparater och -anordningar |