Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ TILT Bottle Light Shield, Vit, Silikongummi
Produktkod. 15593537 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15593537 Vitt Paket med 4
1 options
Produktkod. 15593537 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 292435601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    626.00 SEK
    388.14 SEK / Paket med 4
    Save 237.86 SEK
    37% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
De DURAN™ TILT silikonhylsa blockerar skadligt UV-ljus och underlättar säkrare hantering.
De DURAN™ TILT Light Shield är en vit silikonhylsa som täcker 94% av flaskans yta. Hylsan har ett antal skyddsfunktioner: det blockerar skadligt ultraviolett ljus (UV), skyddar glasytan från skador och underlättar säkrare hantering. DURAN™ TILT Light Shield innehåller fyra GL 56 flasketiketter (orange, gul, blå, lila) gjorda av silikon.
  • Den vita DURAN™ TILT Light Shield är en silikonhylsa som täcker 94 % av flaskans yta och blockerar skadligt ultraviolett ljus
  • Skyddar glasytan från skador
  • Underlättar säkrare hantering
  • Silikon ger ett mycket bättre grepp än glas, speciellt när flaskan har sprayats med 70 % alkohol för ytdesinfektion
Specifikationer
Färg Vitt
Material Silikon
För användning med (applikation) Arbeta med cellodlingsmedia under sterila förhållanden i biosäkerhetsskåp och rena huvar; Förvaring av ljuskänsliga cellodlingsmedia
Antal per förpackning 4/Pk.