Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ TILT Bottle Tag, GL 56, Silikongummi
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Färg:
Blått
Gult
Lila
Orange
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
Flasketiketterna kan användas på egen hand för färgidentifiering eller för att fästa den skyddande ljusskölden runt flaskan. Flasketiketterna GL 56 finns i fyra färger: orange, gul, blå och lila.
- Flasketiketterna kan användas för färgidentifiering eller för att fästa den skyddande ljusskölden runt flaskan
- De elastiska flasketiketterna kan enkelt och säkert fästas runt halsen, även med skruvkorken på plats
- Har en greppbar flik som gör dem lätta att ta bort med bara händer eller handskar
- Kemiskt robust, värmebeständig och återanvändbar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Orange |
| Material | Silikon |
| För användning med (applikation) | färgkodning och identifiering; Infästning av den skyddande ljusskölden |
| Antal per förpackning | 20/Pk. |
| Trådstorlek | GL 56 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur