Läs mer
DWK Life Sciences™ DURAN™ Momentnyckelhylsa
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16658492 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
GL 25
GL 32
GL 45
För användning med (utrustning):
GL 25 PBT Cap
GL 25 PP Cap
GL 25 PREMIUM Cap
GL 32 PBT Cap
GL 32 PP Cap
GL 45 PBT Cap
GL 45 PP Cap
GL 45 PREMIUM Cap
Diameter (metrisk) Utsida:
40 mm
48,5 mm
60 mm
Diameter (metrisk) Insida:
28,7 mm
28,9 mm
29,5 mm
36,8 mm
37,4 mm
48,4 mm
50,2 mm
50,8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) För användning med (utrustning) Diameter (metrisk) Utsida Diameter (metrisk) Insida unitSize
16658492 GL 25 GL 25 PP Cap 40 mm 29,5 mm -
16668492 GL 25 GL 25 PBT Cap 40 mm 28,9 mm Varje
16678492 GL 25 GL 25 PREMIUM Cap 40 mm 28,7 mm -
16688492 GL 32 GL 32 PP Cap 48,5 mm 37,4 mm Varje
16698492 GL 32 GL 32 PBT Cap 48,5 mm 36,8 mm -
16608502 GL 45 GL 45 PP Cap 60 mm 50,2 mm Varje
16618502 GL 45 GL 45 PREMIUM Cap 60 mm 48,4 mm -
16628502 GL 45 GL 45 PBT Cap 60 mm 50,8 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 16658492 Leverantör DWK Life Sciences™ Leverantörsnummer 292331301
Beräknad leverans: 06-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillämpning av korrekt stängningsmoment på DURAN™ lock är avgörande för att uppnå en effektiv tätning. Därför en serie med åtta speciellt utformade splineshylsor som passar de flesta DURAN™ GL-gängade plastförslutningar har utvecklats.
Vridmoment är den rotationskraft som appliceras under applicering eller borttagning av en förslutning från en flaska. Rätt appliceringsmoment för en flaskkork är mycket viktigt eftersom det påverkar tätningsintegriteten. För hårt åtdragning kan göra att vissa delar av locket utsätts för mer tryck än andra, vilket kan resultera i en felaktig tätning. Alternativt kan behållaren läcka eller så kan förslutningen lätt skruvas loss om för lite vridmoment används. När rätt vridmoment appliceras kommer det att ge tätningsintegritet under de angivna temperatur-, fukt- och belastningsförhållandena.
  • Möjliggör korrekt stängning av DURAN™ GL 25, 32 och 45 kapslar till rekommenderade vridmoment
  • Lockets gängstorlek och typ är permanent ingraverad i den övre ytan
  • Lämplig för renrumsanvändning
  • Graverad partispecifik kod för certifiering
  • Hylshålet passar branschstandarden 1/4 tums skiftnyckelstorlek
  • Bearbetad av en höghållfast aluminiumlegering EN AW-7075
  • Tillverkade i Tyskland komponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Drive Storlek 6.35 mm
För användning med (utrustning) GL 25 PP Cap
Material Aluminium
Färg Silver
Diameter (metrisk) Insida 29,5 mm
Diameter (metrisk) Utsida 40 mm
För användning med (applikation) Stängning av GL-gängade kåpor på DURAN™ glasflaskor till rätt vridmoment; Lättare öppning eller stängning av laboratorieglasflaskor med en skiftnyckel
Höjd (metrisk) 8 mm, 15 mm; Totalt: 23 mm
Antal per förpackning 1 st.
Trådstorlek (metrisk) GL 25
Vikt (metrisk) 0.03 kg