Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Trippelhalsad rundbottnad kolv, med standardslipad fog, vinklade sidohalsar
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Standard konisk fog:
Mitthals NS 24/29
Mitthals NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För destillation, fraktion och reaktion används främst flerhalsade kolvar (två- eller trehalsade kolvar) för att kunna installera infästningar, kolonner, termometrar, dropptrattar, kokande kapillärer etc. efter behov.
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- vinklade sidohalsar
- Beroende på applikation kan tillbehör, kolonner, termometrar, dropptrattar, kokande kapillärer etc. monteras.
- Geometrin tillåter en mycket jämn uppvärmning
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) bas | 131 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Destillering; Extraktion; Anslutning till andra glaskärl; Uppvärmning; Lämplig för uppvärmning av bad och mantlar |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Standard konisk fog | Mitthals NS 24/29 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |