Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Trippelhalsad rundbottnad kolv, med standardslipad fog, vinklade sidohalsar
Produktkod. p-7189482 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Standard konisk fog:
Mitthals NS 24/29
Mitthals NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15621265
Brand: DWK Life Sciences 241882703
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flerhalsade pellets används för destillation, fraktioner och reaktioner av alla slag.
För destillation, fraktion och reaktion används främst flerhalsade kolvar (två- eller trehalsade kolvar) för att kunna installera infästningar, kolonner, termometrar, dropptrattar, kokande kapillärer etc. efter behov.
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • vinklade sidohalsar
  • Beroende på applikation kan tillbehör, kolonner, termometrar, dropptrattar, kokande kapillärer etc. monteras.
  • Geometrin tillåter en mycket jämn uppvärmning
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 64 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Destillering; Extraktion; Anslutning till andra glaskärl; Uppvärmning; Lämplig för uppvärmning av bad och mantlar
Antal per förpackning 1/Pk.
Standard konisk fog Mitthals NS 29/32