Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Rör med skruvgänga, med DIN-gänga
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Trådstorlek:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Detta gängade rör har en skruvgänga och kan införlivas i glaskomponenter genom ett ytterligare bearbetningssteg.
- Med DIN-gänga
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med | Shoring i glasapparater |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Trådstorlek | GL 32 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) | 28 mm |
| Väggtjocklek | 2 mm |