Beskrivning
Detta gängade rör har en skruvgänga och kan införlivas i glaskomponenter genom ett ytterligare bearbetningssteg.
- Med DIN-gänga
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med | Shoring i glasapparater |
| Kvantitet | 1 st |
| Trådstorlek | GL 45 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) | 40 mm |
| Väggtjocklek | 2.3 mm |