Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Rör med skruvgänga, med DIN-gänga
Produktkod. p-7189171 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Trådstorlek:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11742919
Brand: DWK Life Sciences 248360207
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Det gängade röret används för vidare bearbetning i glaskomponenter.
Detta gängade rör har en skruvgänga och kan införlivas i glaskomponenter genom ett ytterligare bearbetningssteg.
  • Med DIN-gänga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med Shoring i glasapparater
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek GL 14
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) 12 mm
Väggtjocklek 1.5 mm