Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Rör med två slanganslutningar
Produktkod. 15804518 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Ledstorlek:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 15804518
Brand: DWK Life Sciences 286024404
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För montering på en mängd olika apparater.
Slangar kan anslutas till laboratorieapparater via DURAN™ rörmunstycken. Det finns alltid risk för skador på grund av glasbrott vid demontering av tättslutande slangar från glasoliver. DWK rekommenderar därför användning av DURAN™ glastrådar med plastmunstycken.
  • Slangoliver möjliggör anslutning av slangar till laboratorieapparater
  • Glasartiklar för vidare bearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 125/Pk.
Objektbeskrivning För att fästa på olika apparater; Installation i olika apparater möjlig
Typ Rör med anslutningar
Ledstorlek 14 mm