Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Rör med två slanganslutningar
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Ledstorlek:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 500
Beskrivning
Slangar kan anslutas till laboratorieapparater via DURAN™ rörmunstycken. Det finns alltid risk för skador på grund av glasbrott vid demontering av tättslutande slangar från glasoliver. DWK rekommenderar därför användning av DURAN™ glastrådar med plastmunstycken.
- Slangoliver möjliggör anslutning av slangar till laboratorieapparater
- Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 250/Pk. |
| Objektbeskrivning | För att fästa på olika apparater; Installation i olika apparater möjlig |
| Typ | Rör med anslutningar |
| Ledstorlek | 11 mm |