Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Gastvättflaskhuvuden, med filterskiva
Beskrivning
- Enl. enligt DIN 12596, med kon
- För flaskor enl. till DIN 12463
- Finns i en rad porositeter
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Duran Slang |
| Typ | Gastvättflaskhuvud med filterskiva |
| Inkluderar | Filterskiva |
| Porositet | 0 |
| Standard konisk fog | NS 29/32 |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12596, DIN 12463 |
| Kvantitet | 1 förpackning |