Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Slangreaktionskärl
Produktkod. 11552164
Change view
Höjd (metrisk):
150 mm
200 mm
220 mm
300 mm
410 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11552164 200 mm Varje
11542174 410 mm Varje
11542164 150 mm Varje
11512184 220 mm Varje
11502174 300 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11552164 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 06000270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3125.00 SEK
    2584.05 SEK / Paket med 1
    Save 540.95 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 08-01-2027
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Höjd (metrisk) 200 mm
Produkttyp Reaktionskärl
Form Cylindrisk
Bottenform Plan