Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Slangreaktionskärl
Produktkod. p-8006001
Höjd (metrisk):
150 mm
200 mm
220 mm
300 mm
410 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11552164
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 06000270
Bara null kvar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Höjd (metrisk) 200 mm
Produkttyp Reaktionskärl
Form Cylindrisk
Bottenform Plan