Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Slangreaktionskärl med termostatisk mantel
Beskrivning
DURAN™ rör, cylindrisk form med gradering och laboratoriefläns LF. Termostatisk mantel med antingen GL 14, GL 18, KF 15 eller KF 25 kontakter.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Höjd (metrisk) | 245 mm |
| Inkluderar | Termostatjacka |
| Produkttyp | Reaktionskärl |
| Form | Cylindrisk |
| Bottenform | Plan |