Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Slangreaktionskärl med termostatisk mantel
Produktkod. 11592234
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3 l
4 l
Höjd (metrisk):
180 mm
190 mm
245 mm
275 mm
325 mm
375 mm
380 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11592234 2000 ml 375 mm Varje
10433360 250 ml 190 mm Varje
10391870 500 ml 180 mm Varje
10616660 500 ml 275 mm Varje
11532244 4 l 375 mm Varje
11512244 4 l 380 mm Varje
11502244 3 l 325 mm Varje
10349522 1000 ml 245 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11592234 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 06010273
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8209.54 SEK
    6738.01 SEK / Paket med 1
    Save 1471.53 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Reaktionskärl av borosilikatglas med termostatisk mantel
DURAN™ rör, cylindrisk form med gradering och laboratoriefläns LF. Termostatisk mantel med antingen GL 14, GL 18, KF 15 eller KF 25 kontakter.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 ml
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Höjd (metrisk) 375 mm
Inkluderar Termostatjacka
Produkttyp Reaktionskärl
Form Cylindrisk
Bottenform Plan