Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Slangreaktionskärl med termostatisk mantel, uttagsventil
Produktkod. 10224804
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3 l
Stängningsstorlek:
Kontaktdon: GL15
Kontaktdon: GL18
Höjd (metrisk):
275 mm
295 mm
360 mm
375 mm
440 mm
490 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Höjd (metrisk) unitSize
10224804 250 ml Kontaktdon: GL18 275 mm Varje
10585314 1000 ml Kontaktdon: GL18 360 mm Varje
10317083 1000 ml Kontaktdon: GL15 360 mm Varje
10648550 2000 ml Kontaktdon: GL18 375 mm Varje
10763732 2000 ml Kontaktdon: GL18 490 mm Varje
11312503 500 ml Kontaktdon: GL18 295 mm Varje
11562294 3 l Kontaktdon: GL15 440 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10224804 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 06030249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12890.00 SEK
    10699.78 SEK / Paket med 1
    Save 2190.22 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reaktionskärl av glas med termostatmantel och uttagsventil
DURAN™ rör, cylindrisk form med gradering, laboratoriefläns LF och avdragsventil. Termostatisk mantel med antingen GL 14, GL 18, KF 15 eller KF 25 kontakter.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Höjd (metrisk) 275 mm
Inkluderar Termostatmantel, avdragsventil
Produkttyp Reaktionskärl
Form Cylindrisk
Stängningsstorlek Kontaktdon: GL18