Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Slangreaktionskärl med termostatisk mantel, uttagsventil
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3 L
Stängningsstorlek:
Kontaktdon: GL15
Kontaktdon: GL18
Höjd (metrisk):
275 mm
295 mm
360 mm
375 mm
440 mm
490 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
DURAN™ rör, cylindrisk form med gradering, laboratoriefläns LF och avdragsventil. Termostatisk mantel med antingen GL 14, GL 18, KF 15 eller KF 25 kontakter.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Höjd (metrisk) | 360 mm |
| Inkluderar | Termostatmantel, avdragsventil |
| Produkttyp | Reaktionskärl |
| Form | Cylindrisk |
| Stängningsstorlek | Kontaktdon: GL18 |