Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Slangreaktionskärl med termostatisk mantel, uttagsventil
Beskrivning
DURAN™ rör, cylindrisk form med gradering, laboratoriefläns LF och avdragsventil. Termostatisk mantel med antingen GL 14, GL 18, KF 15 eller KF 25 kontakter.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Höjd (metrisk) | 295 mm |
| Inkluderar | Termostatmantel, avdragsventil |
| Produkttyp | Reaktionskärl |
| Form | Cylindrisk |
| Stängningsstorlek | Kontaktdon: GL18 |