Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Slangreaktionskärl med termostatisk mantel, uttagsventil
Produktkod. 11562294
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3 l
Stängningsstorlek:
Kontaktdon: GL15
Kontaktdon: GL18
Höjd (metrisk):
275 mm
295 mm
360 mm
375 mm
440 mm
490 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11562294 3 l Kontaktdon: GL15 440 mm Varje
10224804 250 ml Kontaktdon: GL18 275 mm Varje
10585314 1000 ml Kontaktdon: GL18 360 mm Varje
10317083 1000 ml Kontaktdon: GL15 360 mm Varje
10648550 2000 ml Kontaktdon: GL18 375 mm Varje
10763732 2000 ml Kontaktdon: GL18 490 mm Varje
11312503 500 ml Kontaktdon: GL18 295 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11562294 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 06031276
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17945.00 SEK
    14906.10 SEK / Paket med 1
    Save 3038.90 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Reaktionskärl av glas med termostatmantel och uttagsventil
DURAN™ rör, cylindrisk form med gradering, laboratoriefläns LF och avdragsventil. Termostatisk mantel med antingen GL 14, GL 18, KF 15 eller KF 25 kontakter.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3 l
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Höjd (metrisk) 440 mm
Inkluderar Termostatmantel, avdragsventil
Produkttyp Reaktionskärl
Form Cylindrisk
Stängningsstorlek Kontaktdon: GL15