Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Slang sfäriskt reaktionskärl
Produktkod. 10811881
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10811881 500 ml Varje
1 options
Produktkod. 10811881 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 06005158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1785.00 SEK
    1509.92 SEK / Paket med 1
    Save 275.08 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 05-01-2027
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Höjd (metrisk) 145 mm
Produkttyp Reaktionskärl
Form Sfärisk
Diameter (metrisk) Yttre 105 mm