Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Twin-neck rundbottnad kolv, med standard slipad fog, vinklad sidohals
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Standard konisk fog:
NS 24/29
NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För destillation, fraktion och reaktion används främst flerhalsade kolvar (två- eller trehalsade kolvar) för att kunna installera infästningar, kolonner, termometrar, dropptrattar, kokande kapillärer etc. efter behov.
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- vinklade sidohalsar
- Beroende på applikation kan tillbehör, kolonner, termometrar, dropptrattar, kokande kapillärer etc. monteras.
- Geometrin tillåter en mycket jämn uppvärmning
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) bas | 64 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Destillering; Extraktion; Anslutning till andra glaskärl; Uppvärmning; Lämplig för uppvärmning av bad och mantlar; Volymstorlekar 100 mL (NS 24/29 och NS 29/32), 250 mL (NS 24/29), 500 mL (NS 24/29) och 1000 mL (NS 24/29) är inte enligt DIN ISO |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Produkttyp | Icke-DIN/ISO storlek |
| Hylsled | 24/29 |
| Standard konisk fog | NS 24/29 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences DURAN™ Twin-neck rundbottnad kolv, med standard slipad fog, vinklad sidohals >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering