Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Twin-neck rundbottnad kolv, med standard slipad fog, vinklad sidohals
Produktkod. 10700493 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Standard konisk fog:
NS 24/29
NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Standard konisk fog Förpackningsstorlek
10700493 250 mL NS 29/32 Varje
10777481 100 mL NS 29/32 Varje
10717681 500 mL NS 29/32 Varje
10395431 1000 mL NS 29/32 Varje
10598981 2000 mL NS 29/32 Varje
10597841 100 mL NS 24/29 Varje
10394951 500 mL NS 24/29 Varje
10345531 250 mL NS 24/29 Varje
10408772 1000 mL NS 24/29 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10700493 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 241833703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    768.00 SEK
    593.57 SEK / Paket med 1
    Save 174.43 SEK
    22% Av
I lager
Flerhalsade pellets används för destillation, fraktioner och reaktioner av alla slag.
För destillation, fraktion och reaktion används främst flerhalsade kolvar (två- eller trehalsade kolvar) för att kunna installera infästningar, kolonner, termometrar, dropptrattar, kokande kapillärer etc. efter behov.
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • vinklade sidohalsar
  • Beroende på applikation kan tillbehör, kolonner, termometrar, dropptrattar, kokande kapillärer etc. monteras.
  • Geometrin tillåter en mycket jämn uppvärmning
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 85 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Destillering; Extraktion; Anslutning till andra glaskärl; Uppvärmning; Lämplig för uppvärmning av bad och mantlar; Volymstorlekar 100 mL (NS 24/29 och NS 29/32), 250 mL (NS 24/29), 500 mL (NS 24/29) och 1000 mL (NS 24/29) är inte enligt DIN ISO
Antal per förpackning 1/Pk.
Hylsled 29/32
Standard konisk fog NS 29/32