Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Tvåvägskran, dubbelt sned hål, komplett med glasnyckel
Produktkod. 15991591 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Pluggborrning:
2,5 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15991591
Brand: DWK Life Sciences 286425007
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
2-vägs kran med DURAN™ gängad plugg.
DURAN™ patent ventiler komplett med DURAN™ patenterade ventilpluggar är 2-vägsventiler, som ofta används för konstruktion av styrledningar (vakuumledningar för inertgas, kvävedistributionskrattor). Kranpluggen är fastsatt i kranhylsan med en 3-delad kransäkerhetsspärr. Vi rekommenderar användning av PRODURAN™ ventiler för särskilt höga läckagekrav.
  • 2-vägskran med gängad kranplugg
  • Kranpluggen är fastsatt i kranhylsan med en 3-delad kransäkerhetsspärr.
  • Glasartiklar för vidare bearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Pluggborrning 4 mm
Diameter (metrisk) 10 mm
Material Borosilikatglas (3.3), polypropen, Polypropylene
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Stängningsstorlek 18.8 NS
Bredd (metrisk) 1.5 mm
Antal per förpackning 10/Pk.
För användning med (applikation) Lämplig för installation i glasapparater för vakuumtillämpningar, t.ex. för konstruktion av styrlinor (vakuumledningar för inertgas, kvävedistributionskrattor)