Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Vakuummottagareadapter, böjd, med 2 standardjordförband och påskruvad plastslanganslutning
Produktkod. 10633792 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Trådstorlek:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10633792
Brand: DWK Life Sciences 241303401
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mottagaradaptern är lämplig för att överföra destillatet från kondensorn till mottagningskolven.
En del av en destillationsenhet är bland annat mottagaradaptern, som är ansluten nedströms i änden av kondensorn och leder destillatet in i mottagningskolven.
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Böjd
  • Med två standardjordförband och påskruvad plastslanganslutning
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Destillering
Passar till slang-ID (metrisk) 8.6 mm
Material Borosilikatglas (3.3), PBT, polypropen, silikon
Kvantitet 1 st
Trådstorlek NS 24/29