Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Vakuummottagare Adapter, rak, med 2 standardjordförband och påskruvad plastslanganslutning
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Trådstorlek:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
En del av en destillationsenhet är bland annat mottagaradaptern, som är ansluten nedströms i änden av kondensorn och leder destillatet in i mottagningskolven. Om vakuumdestillation utförs är vakuumpumpen idealiskt ansluten till mottagaradaptern.
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- Rak
- Med två standardjordförband och påskruvad plastslanganslutning
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Destillering |
| Passar till slang-ID (metrisk) | 8.6 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3), PBT, polypropen, silikon |
| Kvantitet | 1 st |
| Trådstorlek | NS 14/23 |