Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Volumetrisk kolv, klass A, batchcertifikat
Produktkod. 15240876 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml (vid hals)
100 mL (proppstorlek 12/21)
100 mL (proppstorlek 14/23)
1000 mL
1000 ml (vid hals)
2 mL
20 mL
200 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
5 ml (vid hals)
50 mL
50 pmol RNA per reaktion
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 15240876
Brand: DWK Life Sciences 246785551
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
DURAN™ mätkolvar används för noggrann mätning av specifika mängder vätskor. De är volymetriska analyshjälpmedel i kvantitativt laboratoriearbete. Dessa mätkolvar är batchcertifierade.
Volymkolvar finns i två olika noggrannhetsklasser: Klass A och Klass B. De två klasserna skiljer sig i mätnoggrannheten med klass A som högsta noggrannhet, och klass B är ungefär hälften av klass A. Måttkolvarna med noggrannhetsklass A har ett blått tryck för klara glasprodukter och ett vitt tryck för bärnstensfärgade versioner. Volymflaskor med batchnummer och noggrannhetsklass A levereras med batchcertifikat. Detta certifikat dokumenterar medelvärdet som erhållits vid mätning av partiet i fråga, standardavvikelsen och utfärdandedagen. Batchcertifikaten kan även hämtas online. Batchnumret består av fyra siffror. De två första siffrorna anger produktionsåret och följande två siffror anger partiet, t.ex.: 18.01.
  • Kalibrering baserad på den hällda volymen (In) vid en referenstemperatur på +°20 C
  • Enastående precision vid volymetrisk mätning och högkvalitativ processstabilitet
  • Tack vare den exakta bearbetningen och exakt kalibrerade vågar tillåter de mycket noggrann bestämning och mätning av volym
  • Levereras med ergonomisk polyetenpropp för enkel och säker åtdragning eller borttagning
  • Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass A
  • Påbränt, mycket hållbart blått tryck
  • Med tryckt ringmärke för bättre synlighet
  • Påverkan av oönskade faktorer hålls till ett absolut minimum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 125 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 ml (vid hals)
Material Borosilikatglas (3.3), Polyeten
För användning med (applikation) Beredning och förvaring av standardlösningar; Mätning av vätskemängder; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Mätanalys; Volumetrisk mätning; För att säkerställa en lång livslängd för dina volymetriska glasvaror och för att utesluta möjliga volymförändringar, bör dessa glasprodukter inte värmas över + 250 °C i torkskåp eller sterilisatorer
Hals stil Vid hals
Antal per förpackning 2/Pk.
Tolerans ±0,6 ml