Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Volumetrisk kolv, klass A, batchcertifikat
Produktkod. 15270866 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml (vid hals)
100 mL (proppstorlek 12/21)
100 mL (proppstorlek 14/23)
1000 mL
1000 ml (vid hals)
2 mL
20 mL
200 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
5 ml (vid hals)
50 mL
50 pmol RNA per reaktion
500 mL
5000 mL
Hals stil:
Narrow
Vid hals
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Hals stil Förpackningsstorlek
15270866 50 mL Narrow Paket med 2
15210866 50 pmol RNA per reaktion Narrow Paket med 2
15220866 2 mL Narrow Paket med 2
15230866 5 ml (vid hals) Vid hals Paket med 2
15287339 10 ml (vid hals) Vid hals Paket med 2
15250866 20 mL Narrow Paket med 2
15260866 25 mL Narrow Paket med 2
15280866 100 mL (proppstorlek 12/21) Narrow Paket med 2
15290866 100 mL (proppstorlek 14/23) Narrow Paket med 2
15200876 200 mL Narrow Paket med 2
15210876 250 mL Narrow Paket med 2
15220876 500 mL Narrow Paket med 2
15230876 1000 mL Narrow Paket med 2
15240876 1000 ml (vid hals) Vid hals Paket med 2
15250876 2000 mL Narrow Paket med 2
15260876 5000 mL Narrow Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 15270866 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 246781755
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.65 SEK
    303.10 SEK / Paket med 2
    Save 193.55 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-10-2026
DURAN™ mätkolvar används för noggrann mätning av specifika mängder vätskor. De är volymetriska analyshjälpmedel i kvantitativt laboratoriearbete. Dessa mätkolvar är batchcertifierade.
Volymkolvar finns i två olika noggrannhetsklasser: Klass A och Klass B. De två klasserna skiljer sig i mätnoggrannheten med klass A som högsta noggrannhet, och klass B är ungefär hälften av klass A. Måttkolvarna med noggrannhetsklass A har ett blått tryck för klara glasprodukter och ett vitt tryck för bärnstensfärgade versioner. Volymflaskor med batchnummer och noggrannhetsklass A levereras med batchcertifikat. Detta certifikat dokumenterar medelvärdet som erhållits vid mätning av partiet i fråga, standardavvikelsen och utfärdandedagen. Batchcertifikaten kan även hämtas online. Batchnumret består av fyra siffror. De två första siffrorna anger produktionsåret och följande två siffror anger partiet, t.ex.: 18.01.
  • Kalibrering baserad på den hällda volymen (In) vid en referenstemperatur på +°20 C
  • Enastående precision vid volymetrisk mätning och högkvalitativ processstabilitet
  • Tack vare den exakta bearbetningen och exakt kalibrerade vågar tillåter de mycket noggrann bestämning och mätning av volym
  • Levereras med ergonomisk polyetenpropp för enkel och säker åtdragning eller borttagning
  • Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass A
  • Påbränt, mycket hållbart blått tryck
  • Med tryckt ringmärke för bättre synlighet
  • Påverkan av oönskade faktorer hålls till ett absolut minimum
Specifikationer
Kalibrering To Contain
Certifikat och efterlevnad ISO 1042; Class A
Stängningsfärg White
Stängningsmaterial Polyethylene
Färg Clear
Diameter (metrisk) bas 50 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borosilikatglas (3.3), Polyeten
För användning med (applikation) Beredning och förvaring av standardlösningar; Mätning av vätskemängder; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Mätanalys; Volumetrisk mätning; För att säkerställa en lång livslängd för dina volymetriska glasvaror och för att utesluta möjliga volymförändringar, bör dessa glasprodukter inte värmas över + 250 °C i torkskåp eller sterilisatorer
Höjd (metrisk) 140 mm
Hals stil Narrow
Antal per förpackning 2/Pk.
Produkttyp Volumetric Flask
Tolerans ±0,06 ml
Skrivyta Yes
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Reusable
Graderad No
Mun stil Joint
Sterilitet Non-sterile
Klass A
Bottenform Flat
Förslutningstyp Ergonomic Stopper
Stängningsstorlek 12/21