Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Volymflaska, klass A, individuellt certifikat
Produktkod. 15210896 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml (vid hals)
100 mL (proppstorlek 12/21)
100 mL (proppstorlek 14/23)
1000 mL
1000 ml (vid hals)
2 mL
20 mL
200 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
5 ml (vid hals)
50 mL
50 pmol RNA per reaktion
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 15210896
Brand: DWK Life Sciences 246796351
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
DURAN™ mätkolvar används för noggrann mätning av specifika mängder vätskor. De är volymetriska analyshjälpmedel i kvantitativt laboratoriearbete. Dessa mätkolvar är certifierade artikel för artikel och är märkta med ett individuellt nummer.
Volymkolvar finns i två olika noggrannhetsklasser: Klass A och Klass B. De två klasserna skiljer sig i mätnoggrannheten med klass A som högsta noggrannhet, och klass B är ungefär hälften av klass A. Måttkolvarna med noggrannhetsklass A har ett blått tryck för klara glasprodukter och ett vitt tryck för bärnstensfärgade versioner. Individuellt numrerade volymflaskor levereras med ett individuellt certifikat. Individnumret är permanent laseretsat på mätkolvens botten och anges på motsvarande certifikat. Den uppmätta volymen för motsvarande mätkolv, mätosäkerheten och utfärdandedagen dokumenteras på detta certifikat. Det individuella numret är ett löpande nummer och består av tre bokstäver och ett fyrsiffrigt nummer, till exempel: AAA-0001.
  • Kalibrering baserad på den hällda volymen (In) vid en referenstemperatur på +°20 C
  • Enastående precision vid volymetrisk mätning och högkvalitativ processstabilitet
  • Tack vare den exakta bearbetningen och exakt kalibrerade vågar tillåter de mycket noggrann bestämning och mätning av volym
  • Levereras med ergonomisk polyetenpropp för enkel och säker åtdragning eller borttagning
  • Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass A
  • Påbränt, mycket hållbart blått tryck
  • Med tryckt ringmärke för bättre synlighet
  • Påverkan av oönskade faktorer hålls till ett absolut minimum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 160 mm
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Borosilikatglas (3.3), Polyeten
För användning med (applikation) Beredning och förvaring av standardlösningar; Mätning av vätskemängder; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Mätanalys; Volumetrisk mätning; För att säkerställa en lång livslängd för dina volymetriska glasvaror och för att utesluta möjliga volymförändringar, bör dessa glasprodukter inte värmas över + 250 °C i torkskåp eller sterilisatorer
Antal per förpackning 2/Pk.
Tolerans ±0,6 ml