Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Volymflaska, klass A, individuellt certifikat
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterDescrizione
Volymkolvar finns i två olika noggrannhetsklasser: Klass A och Klass B. De två klasserna skiljer sig i mätnoggrannheten med klass A som högsta noggrannhet, och klass B är ungefär hälften av klass A. Måttkolvarna med noggrannhetsklass A har ett blått tryck för klara glasprodukter och ett vitt tryck för bärnstensfärgade versioner. Individuellt numrerade volymflaskor levereras med ett individuellt certifikat. Individnumret är permanent laseretsat på mätkolvens botten och anges på motsvarande certifikat. Den uppmätta volymen för motsvarande mätkolv, mätosäkerheten och utfärdandedagen dokumenteras på detta certifikat. Det individuella numret är ett löpande nummer och består av tre bokstäver och ett fyrsiffrigt nummer, till exempel: AAA-0001.
- Kalibrering baserad på den hällda volymen (In) vid en referenstemperatur på +°20 C
- Enastående precision vid volymetrisk mätning och högkvalitativ processstabilitet
- Tack vare den exakta bearbetningen och exakt kalibrerade vågar tillåter de mycket noggrann bestämning och mätning av volym
- Levereras med ergonomisk polyetenpropp för enkel och säker åtdragning eller borttagning
- Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass A
- Påbränt, mycket hållbart blått tryck
- Med tryckt ringmärke för bättre synlighet
- Påverkan av oönskade faktorer hålls till ett absolut minimum
Specifica
Specifica
| Diameter (metrisk) bas | 22 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml (vid hals) |
| Material | Borosilikatglas (3.3), Polyeten |
| För användning med (applikation) | Beredning och förvaring av standardlösningar; Mätning av vätskemängder; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Mätanalys; Volumetrisk mätning; För att säkerställa en lång livslängd för dina volymetriska glasvaror och för att utesluta möjliga volymförändringar, bör dessa glasprodukter inte värmas över + 250 °C i torkskåp eller sterilisatorer |
| Hals stil | Vid hals |
| Antal per förpackning | 2/Pk. |
| Tolerans | ±0,04 ml |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.