Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Volumetrisk kolv, klass A, USP överensstämmelse 31, USP individuellt certifikat
Produktkod. 15280936 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml (vid hals)
100 mL
1000 mL
200 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
5 ml (vid hals)
50 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15280936
Brand: DWK Life Sciences 246716352
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
DURAN™ mätkolvar används för noggrann mätning av specifika mängder vätskor. De är volymetriska analyshjälpmedel i kvantitativt laboratoriearbete. Dessa mätkolvar är certifierade enligt USP och är märkta med ett individuellt nummer.
Volymkolvar finns i två olika noggrannhetsklasser: Klass A och Klass B. De två klasserna skiljer sig i mätnoggrannheten med klass A som den högsta noggrannheten, och klass B är ungefär hälften av klass A. Måttkolvarna med noggrannhetsklass A har ett blått tryck för klarglasprodukter. Mätkolvarna är märkta med ett individuellt nummer. Denna är permanent laseretsad på botten av mätkolven och anges på motsvarande certifikat. Noggrannhetsgränserna för USP kompatibla mätkolvar är strängare än flaskor som överensstämmer med ISO 1042 och uppfyller därför kraven i United States Pharmacopoeia (USP ). Den uppmätta volymen för motsvarande mätkolv, mätosäkerheten och utfärdandedagen dokumenteras på detta certifikat.
  • Kalibrering baserad på den hällda volymen (In) vid en referenstemperatur på +°20 C
  • Enastående precision vid volymetrisk mätning och högkvalitativ processstabilitet
  • Tack vare den exakta bearbetningen och exakt kalibrerade vågar tillåter de mycket noggrann bestämning och mätning av volym
  • Levereras med ergonomisk polyetenpropp för enkel och säker åtdragning eller borttagning
  • Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass A
  • Påbränt, mycket hållbart blått tryck
  • Med tryckt ringmärke för bättre synlighet
  • Påverkan av oönskade faktorer hålls till ett absolut minimum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 160 mm
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Borosilikatglas (3.3), Polyeten
För användning med (applikation) Beredning och förvaring av standardlösningar; Mätning av vätskemängder; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Mätanalys; Volumetrisk mätning; För att säkerställa en lång livslängd för dina volymetriska glasvaror och för att utesluta möjliga volymförändringar, bör dessa glasprodukter inte värmas över + 250 °C i torkskåp eller sterilisatorer
Antal per förpackning 2/Pk.
Tolerans ±0,5 ml