Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Volumetrisk kolv, klass A, USP överensstämmelse 31, USP individuellt certifikat
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Volymkolvar finns i två olika noggrannhetsklasser: Klass A och Klass B. De två klasserna skiljer sig i mätnoggrannheten med klass A som den högsta noggrannheten, och klass B är ungefär hälften av klass A. Måttkolvarna med noggrannhetsklass A har ett blått tryck för klarglasprodukter. Mätkolvarna är märkta med ett individuellt nummer. Denna är permanent laseretsad på botten av mätkolven och anges på motsvarande certifikat. Noggrannhetsgränserna för USP kompatibla mätkolvar är strängare än flaskor som överensstämmer med ISO 1042 och uppfyller därför kraven i United States Pharmacopoeia (USP ). Den uppmätta volymen för motsvarande mätkolv, mätosäkerheten och utfärdandedagen dokumenteras på detta certifikat.
- Kalibrering baserad på den hällda volymen (In) vid en referenstemperatur på +°20 C
- Enastående precision vid volymetrisk mätning och högkvalitativ processstabilitet
- Tack vare den exakta bearbetningen och exakt kalibrerade vågar tillåter de mycket noggrann bestämning och mätning av volym
- Levereras med ergonomisk polyetenpropp för enkel och säker åtdragning eller borttagning
- Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass A
- Påbränt, mycket hållbart blått tryck
- Med tryckt ringmärke för bättre synlighet
- Påverkan av oönskade faktorer hålls till ett absolut minimum
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) bas | 22 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml (vid hals) |
| Material | Borosilikatglas (3.3), Polyeten |
| För användning med (applikation) | Beredning och förvaring av standardlösningar; Mätning av vätskemängder; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Mätanalys; Volumetrisk mätning; För att säkerställa en lång livslängd för dina volymetriska glasvaror och för att utesluta möjliga volymförändringar, bör dessa glasprodukter inte värmas över + 250 °C i torkskåp eller sterilisatorer |
| Hals stil | Vid hals |
| Antal per förpackning | 2/Pk. |
| Tolerans | ±0,02 ml |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |