Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Volumetrisk kolv, klass A, utan intyg om överensstämmelse
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Volymkolvar finns i två olika noggrannhetsklasser: Klass A och Klass B. De två klasserna skiljer sig i mätnoggrannheten med klass A som högsta noggrannhet, och klass B är ungefär hälften av klass A. Måttkolvarna med noggrannhetsklass A har ett blått tryck för klara glasprodukter och ett vitt tryck för bärnstensfärgade versioner. Volymflaskor med batchnummer och noggrannhetsklass A levereras med batchcertifikat. Detta certifikat dokumenterar medelvärdet som erhållits vid mätning av partiet i fråga, standardavvikelsen och utfärdandedagen. Batchcertifikaten kan även hämtas online. Batchnumret består av fyra siffror. De två första siffrorna anger produktionsåret och följande två siffror anger partiet, t.ex.: 18.01.
- Kalibrering baserad på den hällda volymen (In) vid en referenstemperatur på +°20 C
- Enastående precision vid volymetrisk mätning och högkvalitativ processstabilitet
- Tack vare den exakta bearbetningen och exakt kalibrerade vågar tillåter de mycket noggrann bestämning och mätning av volym
- Levereras med oktagonal polyetenpropp
- Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass A
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
- Med repat graderingsmärke och vit tryckt bild
- Påverkan av oönskade faktorer hålls till ett absolut minimum
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) bas | 60 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL (proppstorlek 12/21) |
| Material | Borosilikatglas (3.3), Polyeten |
| För användning med (applikation) | Beredning och förvaring av standardlösningar; Mätning av vätskemängder; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Mätanalys; Volumetrisk mätning; För att säkerställa en lång livslängd för dina volymetriska glasvaror och för att utesluta möjliga volymförändringar, bör dessa glasprodukter inte värmas över + 250 °C i torkskåp eller sterilisatorer |
| Antal per förpackning | 2/Pk. |
| Tolerans | ±0,1 ml |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.