Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Volumetrisk kolv, klass A, utan intyg om överensstämmelse
DURAN™ mätkolvar används för noggrann mätning av specifika mängder vätskor. De är volymetriska analyshjälpmedel i kvantitativt laboratoriearbete. Dessa mätkolvar är certifierade per parti men har inget intyg om överensstämmelse.
Brand:  DWK Life Sciences 216783204
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 13157593
  • 482.00 SEK / Paket med 2
Bara null kvar
I lager
Beskrivning
Volymkolvar finns i två olika noggrannhetsklasser: Klass A och Klass B. De två klasserna skiljer sig i mätnoggrannheten med klass A som högsta noggrannhet, och klass B är ungefär hälften av klass A. Måttkolvarna med noggrannhetsklass A har ett blått tryck för klara glasprodukter och ett vitt tryck för bärnstensfärgade versioner. Volymflaskor med batchnummer och noggrannhetsklass A levereras med batchcertifikat. Detta certifikat dokumenterar medelvärdet som erhållits vid mätning av partiet i fråga, standardavvikelsen och utfärdandedagen. Batchcertifikaten kan även hämtas online. Batchnumret består av fyra siffror. De två första siffrorna anger produktionsåret och följande två siffror anger partiet, t.ex.: 18.01.
  • Kalibrering baserad på den hällda volymen (In) vid en referenstemperatur på +°20 C
  • Enastående precision vid volymetrisk mätning och högkvalitativ processstabilitet
  • Tack vare den exakta bearbetningen och exakt kalibrerade vågar tillåter de mycket noggrann bestämning och mätning av volym
  • Levereras med oktagonal polyetenpropp
  • Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass A
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Med repat graderingsmärke och vit tryckt bild
  • Påverkan av oönskade faktorer hålls till ett absolut minimum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
75 mm
Borosilikatglas (3.3), Polyeten
2/Pk.
Autoklaveringsbar
200 mL
Beredning och förvaring av standardlösningar; Mätning av vätskemängder; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Mätanalys; Volumetrisk mätning; För att säkerställa en lång livslängd för dina volymetriska glasvaror och för att utesluta möjliga volymförändringar, bör dessa glasprodukter inte värmas över + 250 °C i torkskåp eller sterilisatorer
±0,15 ml
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences DURAN™ Volumetrisk kolv, klass A, utan intyg om överensstämmelse > 200 mL