Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Volumetrisk kolv, klass A, utan intyg om överensstämmelse
Produktkod. 15231789 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 mL (proppstorlek 12/21)
100 mL (proppstorlek 14/23)
1000 mL
20 mL
200 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
5 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15231789 1000 mL Paket med 2
10344961 5000 mL Varje
13487158 20 mL Paket med 2
13127593 25 mL Paket med 2
13137593 50 mL Paket med 2
13157593 200 mL Paket med 2
13167593 250 mL Paket med 2
13487048 2000 mL Paket med 2
13147593 100 mL (proppstorlek 12/21) Paket med 2
13417018 5 mL Paket med 2
15221789 500 mL Paket med 2
13117593 10 mL Paket med 2
15211789 100 mL (proppstorlek 14/23) Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 15231789 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 216785402
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
DURAN™ mätkolvar används för noggrann mätning av specifika mängder vätskor. De är volymetriska analyshjälpmedel i kvantitativt laboratoriearbete. Dessa mätkolvar är certifierade per parti men har inget intyg om överensstämmelse.
Volymkolvar finns i två olika noggrannhetsklasser: Klass A och Klass B. De två klasserna skiljer sig i mätnoggrannheten med klass A som högsta noggrannhet, och klass B är ungefär hälften av klass A. Måttkolvarna med noggrannhetsklass A har ett blått tryck för klara glasprodukter och ett vitt tryck för bärnstensfärgade versioner. Volymflaskor med batchnummer och noggrannhetsklass A levereras med batchcertifikat. Detta certifikat dokumenterar medelvärdet som erhållits vid mätning av partiet i fråga, standardavvikelsen och utfärdandedagen. Batchcertifikaten kan även hämtas online. Batchnumret består av fyra siffror. De två första siffrorna anger produktionsåret och följande två siffror anger partiet, t.ex.: 18.01.
  • Kalibrering baserad på den hällda volymen (In) vid en referenstemperatur på +°20 C
  • Enastående precision vid volymetrisk mätning och högkvalitativ processstabilitet
  • Tack vare den exakta bearbetningen och exakt kalibrerade vågar tillåter de mycket noggrann bestämning och mätning av volym
  • Levereras med oktagonal polyetenpropp
  • Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass A
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Med repat graderingsmärke och vit tryckt bild
  • Påverkan av oönskade faktorer hålls till ett absolut minimum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 125 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borosilikatglas (3.3), Polyeten
För användning med (applikation) Beredning och förvaring av standardlösningar; Mätning av vätskemängder; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Mätanalys; Volumetrisk mätning; För att säkerställa en lång livslängd för dina volymetriska glasvaror och för att utesluta möjliga volymförändringar, bör dessa glasprodukter inte värmas över + 250 °C i torkskåp eller sterilisatorer
Antal per förpackning 2/Pk.
Tolerans ±0,4 ml