Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Volymkolv, klass B, med repat graderingsmärke och ergonomisk polyetenpropp, vitt tryck
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml (vid hals)
100 mL
1000 mL
20 mL
200 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
5 ml (vid hals)
50 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Description
Volymkolvar finns i två olika noggrannhetsklasser: Klass A och Klass B. De två klasserna skiljer sig i mätnoggrannheten med klass A som högsta noggrannhet, och klass B är ungefär hälften av klass A. Måttkolvarna med noggrannhetsklass A har ett blått tryck för klara glasprodukter och ett vitt tryck för bärnstensfärgade versioner. Noggrannhetsklass B-produkter har ett vitt tryck. För dessa produkter finns endast en allmän glasspecifikation tillgänglig.
- Kalibrering baserad på den hällda volymen (In) vid en referenstemperatur på +°20 C
- Enastående precision vid volymetrisk mätning och högkvalitativ processstabilitet
- Tack vare den exakta bearbetningen och exakt kalibrerade vågar tillåter de mycket noggrann bestämning och mätning av volym
- Levereras med ergonomisk polyetenpropp för enkel och säker åtdragning eller borttagning
- Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass B
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
- Med tryckt ringmärke för bättre synlighet
- Påverkan av oönskade faktorer hålls till ett absolut minimum
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) bas | 27 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml (vid hals) |
| Material | Borosilikatglas (3.3), Polyeten |
| För användning med (applikation) | Beredning och förvaring av standardlösningar; Mätning av vätskemängder; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Mätanalys; Volumetrisk mätning; För att säkerställa en lång livslängd för dina volymetriska glasvaror och för att utesluta möjliga volymförändringar, bör dessa glasprodukter inte värmas över + 250 °C i torkskåp eller sterilisatorer |
| Hals stil | Vid hals |
| Antal per förpackning | 2/Pk. |
| Tolerans | ±0,08 ml |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
Product Content Correction
Product Title
DWK Life Sciences DURAN™ Volymkolv, klass B, med repat graderingsmärke och ergonomisk polyetenpropp, vitt tryck >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction