Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Klocka Glasskål, smält kant
Produktkod. 11716602 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11716602 80 mm Paket med 10
11786592 40 mm Paket med 10
11796592 50 mm Paket med 10
11706602 60 mm Paket med 10
11726602 100 mm Paket med 10
11756612 125 mm Paket med 10
11766612 150 mm Paket med 10
11716153 200 mm Paket med 10
10202121 250 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11716602 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 213214109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1632.75 SEK
    1549.01 SEK / Paket med 10
    Save 83.74 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 03-11-2026
Den konkava formen på klockglasskålen gör det möjligt att arbeta i mycket små mängder (t.ex. för förbehandlingar) och täcka laboratorieglas med breda öppningar.
De många olika arbetsmomenten i laboratoriemiljön kräver en mängd universellt tillämpbara glasvaror. Dessa glasanordningar har vanligtvis en mycket enkel form och kännetecknas av sin mångsidighet. Klockglasögon är till exempel konkavt böjda. Det lilla tråget som skapas på detta sätt gör att vätskor eller fasta ämnen kan fyllas i.
  • Minskad risk för skador på grund av sammansmält fälg
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Vägning; Beläggning; Förbehandlingar; Torkning av material; Finns i Boro 3.3 eller soda-lime glas
Antal per förpackning 10/Pk.
Diameter (metrisk) 80 mm