Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Woulff-flaska, 3 standardslipade halsar och bottenrör
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Woulffs flaskor är en del av vakuumapparater, i vilka de används å ena sidan som uppsamlingskärl för gasgenerering eller för rengöring och/eller torkning av gaser. Som en del av en vakuumapparat är Woulffs flaskor lämpliga för vakuumtillämpningar och används ofta även som ett mellankärl för att förhindra spontant bortfall av vakuumet och tillhörande vätskesugning tillbaka in i vakuumpumpen.
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- Tre standardslipade fogar för import eller export av gaser
- Ytterligare åtkomst genom markröret
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| För användning med (applikation) | Samling och upplösning av gaser i vätskor; Produktion av gaser; Säkert arbete under vakuum; I serie: Rening av en gas |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Halsfinish | Standard konisk fogbotten 19/26 |
| Diameter (metrisk) | 87 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |