Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ 'Y'-formade slanganslutningar
Produktkod. 10314091
Change view
Diameter (metrisk):
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
10314091 10 mm Varje
1 options
Produktkod. 10314091 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 01600710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.00 SEK
    69.92 SEK / Paket med 1
    Save 9.08 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 27-08-2026
Specifikationer
Diameter (metrisk) 10 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (3.3)
Total längd (metrisk) 115 mm
Förpackningsmängd 1 förpackning
Form Y
Produkttyp Slangkoppling