Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ GL 45 Skruvlock Membran ventilerad
Produktkod. 15925790 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) unitSize
15925790 GL 45 Paket med 4
1 options
Produktkod. 15925790 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 291162807
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Laboratorieskruvlock för autoklavering och steril förvaring av media.
DURAN™ YOUTILITY™ Laboratorieflaskor är idealiska behållare för sterilisering och förvaring av media eller buffertlösningar. Det rekommenderas dock starkt att under autoklaveringscykeln endast locken dras åt löst. Uppvärmningstiderna minskar om ångan lätt kan tränga in i flaskans innehåll. Lösa lock minskar också risken för fel på grund av tryckuppbyggnad inuti flaskan, som kan nå 400 kPa (absolut). Dessutom kommer att dra åt skruvlocken omedelbart efter autoklavering, resultera i ett vakuum som orsakas av kylningen av ångan. Detta kan leda till flaskfel och är särskilt viktigt för större flaskor* . För att övervinna dessa begränsningar utvecklades de sterila ventileringsmembranets skruvlock. Skruvlocket kan stängas ordentligt eftersom membranet tillåter ett automatiskt sterilt gasutbyte, vilket möjliggör säker tryckutjämning under autoklavcykeln och samtidigt säkerställer steriliteten hos flaskans innehåll.
  • Tryckutjämning under ångsterilisering
  • Den mikroporösa strukturen hos ePTFE-membranet möjliggör sterilt gasutbyte i två riktningar, samtidigt som det blockerar penetreringen av vätskor eller fasta ämnen och flaskans innehåll förblir sterilt
  • Ökad gasväxelkurs på grund av tunn 0,2-μ m ePTFE-membran, kombinerat med större ventilationsöppningar
  • ePTFE-membranet och dess polypropennätstöd är ultraljudsvetsade på plats och bildar en hållbar tätning
  • Kostnadseffektivt eftersom locken kan återanvändas flera gånger (byte rekommenderas efter 3 till 5 autoklavcykler på grund av hållbarhet, eller om membranet blir skadat eller förorenat)
  • Polytetrafluoretylen (ePTFE) membran (överensstämmer med USP °121 C Klass VI) med polypropennät
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Ljusblå
För användning med (applikation) Tryckutjämning under ångsterilisering/autoklavering av media eller buffertar; Sterilt gasutbyte för aeroba mikrobiella, shaker- och suspensionscellkulturer; Autoklavering av media och buffertar; Korttidsförvaring av steriliserade medier; Lagring av gasgenererande material
Material Polypropen, PTFE
Kvantitet 4/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Halsfinish 91 mm
Diameter (metrisk) 53 mm